Tisk…
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3817EF-100G PC3817EF-25G PC3817EF-5G
APOSPC3817EF-100GEA 1700 CZK
APOSPC3817EF-100G APOSPC3817EF-25G APOSPC3817EF-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Bod tání: 209…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060675
CAS číslo: 403-20-3