Tisk…
6-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3817ED-100G PC3817ED-25G PC3817ED-5G
APOSPC3817ED-100GEA 11340 CZK
APOSPC3817ED-100G APOSPC3817ED-25G APOSPC3817ED-5G
6-Fluoro-m-anisaldehyde 98%
6-Fluoro-m-anisaldehyde
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod varu: 80 °C/0,9mmHg
Hustota: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070795
CAS číslo: 105728-90-3