Tisk…
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3817B-100G PC3817B-25G PC3817B-5G
APOSPC3817B-100GEA 3230 CZK
APOSPC3817B-100G APOSPC3817B-25G APOSPC3817B-5G
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 98%
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Precursor to phenethylthiazolythiourea (PETT) derivatives as potential HIV-1 reverse transcriptase inhibitors see: J. Med. Chem., 39, 4261, (1996).
Vzorec: C₉H₉FO₂
MW: 168,17 g/mol
Bod varu: 80…85 °C/0,1mmHg
Bod tání: 51…53 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042290
CAS číslo: 74457-86-6