Tisk…
(±)-4-Fluoromandelic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoromandelic Acid, (±)-4-Fluorophenylglycolic acid
PC3817A-25G PC3817A-1G PC3817A-5G
APOSPC3817A-25GEA 1620 CZK
APOSPC3817A-25G APOSPC3817A-1G APOSPC3817A-5G
(±)-4-Fluoromandelic acid 98%
(±)-4-Fluoromandelic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
MW: 170.14
Bod tání: 133…140 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044402
CAS číslo: 395-33-5
EINECS: 206-899-8