Tisk…
Oil 10 S
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3816A-1LB PC3816A-4LB
APOSPC3816A-1LBEA 19680 CZK
APOSPC3816A-1LB APOSPC3816A-4LB
Oil 10 S
Oil 10 S
Vzorec: (C₂ClF₃)n
MW: 800
Bod tání: >260 °C
Hustota: 1.9
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 9002-83-9