Tisk…
Oil 10 S
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3814B-1LB PC3814B-5LB
APOSPC3814B-1LBEA 29000 CZK
APOSPC3814B-1LB APOSPC3814B-5LB
Oil 10 S
Oil 10 S
Vzorec: (C₂ClF₃)n
Hustota: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 9002-83-9