Tisk…

1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3813-1G PC3813-25G PC3813-5G
APOSPC3813-1GEA 1330 CZK
APOSPC3813-1G APOSPC3813-25G APOSPC3813-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Vzorec: C₅H₃F₉O
MW: 250,06 g/mol
Bod varu: 72,7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00476468
CAS číslo: 993-95-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR