2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4,6-Difluorobenzothiazol-2-ylamine
PC3812-5G
PC3812-100G
PC3812-25G
APOSPC3812-5GEA
1210
CZK
APOSPC3812-5G
APOSPC3812-100G
APOSPC3812-25G
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Vzorec:
C₇H₄F₂N₂S Bod tání: 216…220 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00276099 CAS číslo: 119256-40-5 |