Tisk…
4-Fluoro-3-iodotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3810A-10G PC3810A-1G PC3810A-5G
APOSPC3810A-10GEA 827 CZK
APOSPC3810A-10G APOSPC3810A-1G APOSPC3810A-5G
4-Fluoro-3-iodotoluene 97%
4-Fluoro-3-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Bod varu: 122…125 °C/30mmHg
Hustota: 1,833 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079759
CAS číslo: 452-82-4
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III