Tisk…
4-Fluoro-2-iodotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-3-iodo-4-methylbenzene, 4-Fluoro-2-iodo-1-methylbenzene
PC3810-100G PC3810-25G
APOSPC3810-100GEA 3270 CZK
APOSPC3810-100G APOSPC3810-25G
4-Fluoro-2-iodotoluene 98%
4-Fluoro-2-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆FI
MW: 236,03 g/mol
Bod varu: 204…208 °C
Hustota: 1,81 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013709
CAS číslo: 13194-67-7
EINECS: 236-153-7