3-Chloro-5-fluorobenzoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3809-100G
PC3809-25G
PC3809-5G
APOSPC3809-100GEA
13030
CZK
APOSPC3809-100G
APOSPC3809-25G
APOSPC3809-5G
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid 97%
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₄ClFO₂ Bod tání: 153…154 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00973904 CAS číslo: 25026-64-6 |