Tisk…
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1,1,1,3,5,5,5-Heptafluoroacetylacetone dihydrate
PC3806-1G PC3806-5G
APOSPC3806-1GEA 10150 CZK
APOSPC3806-1G APOSPC3806-5G
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane 97%
3H-Heptafluoro-2,2,4,4-tetrahydroxypentane
Vzorec: C₅H₅F₇O₄
MW: 262,08 g/mol
Bod tání: 113…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093308
CAS číslo: 77953-71-0