Tisk…
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3802-100G PC3802-25G PC3802-5G
APOSPC3802-100GEA 4440 CZK
APOSPC3802-100G APOSPC3802-25G APOSPC3802-5G
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
Bod tání: 110…116 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060353
CAS číslo: 452-14-2
EINECS: 610-231-4