Tisk…
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3801-25G PC3801-5G PC3801-1G
APOSPC3801-25GEA 0 CZK
APOSPC3801-25G APOSPC3801-5G APOSPC3801-1G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrFO
Bod tání: 44…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671768
CAS číslo: 331-61-3
UN: 3261
ADR: 8,II