Tisk…
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3799-1G PC3799-5G
APOSPC3799-1GEA 953 CZK
APOSPC3799-1G APOSPC3799-5G
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070642
CAS číslo: 96047-32-4