Tisk…
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3798-25G PC3798-5G PC3798-100G
APOSPC3798-25GEA 1490 CZK
APOSPC3798-25G APOSPC3798-5G APOSPC3798-100G
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3-Fluoro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Bod tání: 98…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00215835
CAS číslo: 331-62-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III