Tisk…
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,2-Difluoroethyltrifluoromethanesulphonate
PC3793-5G PC3793-1G PC3793-25G
APOSPC3793-5GEA 705 CZK
APOSPC3793-5G APOSPC3793-1G APOSPC3793-25G
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₃H₃F₅O₃S
MW: 214.11 g/mol
Bod varu: 118…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093342
CAS číslo: 74427-22-8
UN: 2927
ADR: 6.1+8 II