Difluoroacetic anhydride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC3791-25G
PC3791-5G
PC3791-100G
APOSPC3791-25GEA
1660
CZK
APOSPC3791-25G
APOSPC3791-5G
APOSPC3791-100G
Difluoroacetic anhydride 97%
Difluoroacetic anhydride
Vzorec:
C₄H₂F₄O₃ Bod varu: 125…127 °C Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093315 CAS číslo: 401-67-2 UN: 3265 ADR: 8,III |