1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Fluoro-1-iodo-2-nitrobenzene, 5-Fluoro-2-iodonitrobenzene, 2-Iodo-5-fluoronitrobenzene
PC3788-1G
PC3788-5G
APOSPC3788-1GEA
622
CZK
APOSPC3788-1G
APOSPC3788-5G
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene 98%
1-Fluoro-4-iodo-3-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₃FINO₂ MW: 267 Bod varu: 110 °C/4mmHg Bod tání: 22.5 Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00153169 CAS číslo: 364-77-2 |