Tisk…
Poly(vinylidene fluoride)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC37872-100G PC37872-25G PC37872-5G
APOSPC37872-100GEA 4500 CZK
APOSPC37872-100G APOSPC37872-25G APOSPC37872-5G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Vzorec: (-CH₂CF₂-)n
Bod tání: 155…165 °C
Hustota: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00084470
CAS číslo: 24937-79-9