Tisk…
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3787-100G PC3787-25G PC3787-500G
APOSPC3787-100GEA 10150 CZK
APOSPC3787-100G APOSPC3787-25G APOSPC3787-500G
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide 97%
N,N-Diethyl-2,3,3,3-tetrafluoropropionamide
Vzorec: C₇H₁₁F₄NO
Bod varu: 58 °C/5mmHg
Hustota: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069160
CAS číslo: 392-63-2