Tisk…
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Fluoro-4-iodo-2-(trifluoromethyl)benzene
PC3785E-25G PC3785E-5G
APOSPC3785E-25GEA 2240 CZK
APOSPC3785E-25G APOSPC3785E-5G
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
2-Fluoro-5-iodobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄I
MW: 290
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236678
CAS číslo: 59382-39-7