2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3784-100G
PC3784-25G
PC3784-500G
PC3784-10G
PC3784-1KG
APOSPC3784-100GEA
3580
CZK
APOSPC3784-100G
APOSPC3784-25G
APOSPC3784-500G
APOSPC3784-10G
APOSPC3784-1KG
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₃FIN Bod tání: 48…53 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015478 CAS číslo: 79544-29-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |