Tisk…
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3782-25G PC3782-5G PC3782-1G
APOSPC3782-25GEA 5690 CZK
APOSPC3782-25G APOSPC3782-5G APOSPC3782-1G
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid 98%
2-Fluoro-6-iodobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄FIO₂
MW: 266,01 g/mol
Bod tání: 118…126 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042289
CAS číslo: 111771-08-5