Tisk…
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoroiodobenzene
PC3780-100G PC3780-500G PC3780-50G
APOSPC3780-100GEA 1040 CZK
APOSPC3780-100G APOSPC3780-500G APOSPC3780-50G
1-Fluoro-4-iodobenzene 99%
1-Fluoro-4-iodobenzene
Tet. Lett., 33 7499 (1992): Using LDA regioselective metallation can be achieved ortho- to the fluorine atom.J.Med.Chem,40,717(1997):5-iodoanthranilic acid & deriv.
Vzorec: C₆H₄FI
MW: 222
Bod varu: 182…184 °C
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1.925 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001052
CAS číslo: 352-34-1
EINECS: 206-522-7