Tisk…
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3775-5G PC3775-1G PC3775-250MG
APOSPC3775-5GEA 17690 CZK
APOSPC3775-5G APOSPC3775-1G APOSPC3775-250MG
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene 95%
3-Chloro-2-fluoroprop-1-ene
Vzorec: C₃H₄ClF
Bod varu: 55 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01696350
CAS číslo: 6186-91-0
UN: 1993
ADR: 3,III