Tisk…
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
PC3773-1G PC3773-5G PC3773-25G
APOSPC3773-1GEA 1410 CZK
APOSPC3773-1G APOSPC3773-5G APOSPC3773-25G
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Vzorec: C₇H₇F₃N₂·HCl
MW: 176.14 g/mol
Bod varu: 62…64 °C/0.4mmHg
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01862649
CAS číslo: 387350-39-2