Tisk…
1-Fluoro-3-iodobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoroiodobenzene
PC3770-100G PC3770-25G
APOSPC3770-100GEA 2530 CZK
APOSPC3770-100G APOSPC3770-25G
1-Fluoro-3-iodobenzene 99%
1-Fluoro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄FI
MW: 222 g/mol
Bod varu: 77…78 °C/19mmHg
Hustota: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001044
CAS číslo: 1121-86-4