Tisk…
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3768-1G PC3768-5G
APOSPC3768-1GEA 2070 CZK
APOSPC3768-1G APOSPC3768-5G
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole 98%
4-Amino-2,2-difluoro-1,3-benzodioxole
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00792416
CAS číslo: 106876-54-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III