Tisk…
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3763-1G PC3763-5G
APOSPC3763-1GEA 2290 CZK
APOSPC3763-1G APOSPC3763-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol 97%
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluorohexane-1,2-diol
Vzorec: C₆H₇F₇O₂
Bod varu: 114 °C/22mmHg
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03424477
CAS číslo: 1992-91-2