1-Fluoro-2-iodobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC3760-100G
PC3760-500G
PC3760-25G
APOSPC3760-100GEA
1240
CZK
APOSPC3760-100G
APOSPC3760-500G
APOSPC3760-25G
1-Fluoro-2-iodobenzene 99%
1-Fluoro-2-iodobenzene
Vzorec:
C₆H₄FI Bod varu: 188…189 °C Bod tání: –41 to –40 °C Hustota: 1,903 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 71 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001031 CAS číslo: 348-52-7 EINECS: 206-477-3 UN: 3082 ADR: 9+EHS,III |