Tisk…
2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3759E-100G PC3759E-250G PC3759E-25G
APOSPC3759E-100GEA 1160 CZK
APOSPC3759E-100G APOSPC3759E-250G APOSPC3759E-25G
2-Fluoro-4-iodoaniline 98%
2-Fluoro-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅FIN
MW: 237.02
Bod varu: 259
Bod tání: 55…57 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011738
CAS číslo: 29632-74-4