Tisk…
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC3759-1G PC3759-5G
APOSPC3759-1GEA 622 CZK
APOSPC3759-1G APOSPC3759-5G
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 98%
6-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO
MW: 213,16 g/mol
Bod tání: 265…268 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209673
CAS číslo: 49713-51-1