Tisk…
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
PC3758E-1G PC3758E-25G PC3758E-5G
APOSPC3758E-1GEA 1040 CZK
APOSPC3758E-1G APOSPC3758E-25G APOSPC3758E-5G
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 99%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
MW: 179.15
Bod tání: 254…259 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005612
CAS číslo: 399-76-8
EINECS: 206-919-5