Tisk…
5-Fluoroindole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indole
PC3758-5G PC3758-1G
APOSPC3758-5GEA 870 CZK
APOSPC3758-5G APOSPC3758-1G
5-Fluoroindole 98%
5-Fluoroindole
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135.14
Bod varu: 85
Bod tání: 45…48 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005671
CAS číslo: 399-52-0
EINECS: 206-917-4