Tisk…

5-Fluoro-1-indanone

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one

PC3757-100G PC3757-25G
APOSPC3757-100GEA 7580 CZK
APOSPC3757-100G APOSPC3757-25G
5-Fluoro-1-indanone
5-Fluoro-1-indanone
Vzorec: C₉H₇FO
Bod varu: 92…93 °C/3mmHg
Bod tání: 37…40 °C
Hustota: 1,216 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041031
CAS číslo: 700-84-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR