Tisk…
5-Fluorosalicylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
PC3756F-25G PC3756F-5G PC3756F-100G
APOSPC3756F-25GEA 1740 CZK
APOSPC3756F-25G APOSPC3756F-5G APOSPC3756F-100G
5-Fluorosalicylic acid 97%
5-Fluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Bod tání: 177…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002456
CAS číslo: 345-16-4
EINECS: 206-455-3