Tisk…
6-Fluorosalicylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid, 2-Fluoro-6-hydroxybenzoic acid
PC3756B-1G PC3756B-25G PC3756B-5G
APOSPC3756B-1GEA 622 CZK
APOSPC3756B-1G APOSPC3756B-25G APOSPC3756B-5G
6-Fluorosalicylic acid 97%
6-Fluorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅FO₃
MW: 156.11
Bod tání: 159…164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052179
CAS číslo: 67531-86-6