Tisk…
3-Fluorosalicylaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
PC3756A-25G PC3756A-5G PC3756A-100G
APOSPC3756A-25GEA 3540 CZK
APOSPC3756A-25G APOSPC3756A-5G APOSPC3756A-100G
3-Fluorosalicylaldehyde 95%
3-Fluorosalicylaldehyde
Vzorec: C₇H₅FO₂
Bod varu: 80…85 °C/7mmHg
Bod tání: 67…71 °C
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003319
CAS číslo: 394-50-3