Tisk…
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
PC3756-100G PC3756-25G PC3756-5G
APOSPC3756-100GEA 2690 CZK
APOSPC3756-100G APOSPC3756-25G APOSPC3756-5G
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
5'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod varu: 65…66 °C/8mmHg
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011668
CAS číslo: 394-32-1
EINECS: 206-893-5