Tisk…
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-2-hydroxyacetophenone
PC3755P-100G PC3755P-25G
APOSPC3755P-100GEA 8440 CZK
APOSPC3755P-100G APOSPC3755P-25G
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone 98%
4'-Fluoro-2'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod varu: 65 °C/2mmHg
Bod tání: 32…35 °C
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143203
CAS číslo: 1481-27-2