Tisk…
Tetrafluoropyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4,5,6-Tetrafluoropyrimidine
PC3755-1G PC3755-5G
APOSPC3755-1GEA 11540 CZK
APOSPC3755-1G APOSPC3755-5G
Tetrafluoropyrimidine 97%
Tetrafluoropyrimidine
Vzorec: C₄F₄N₂
Bod varu: 83…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10687402
CAS číslo: 767-79-3
UN: 3265
ADR: 8,II