Tisk…
2,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3754-100G PC3754-25G PC3754-5G
APOSPC3754-100GEA 2240 CZK
APOSPC3754-100G APOSPC3754-25G APOSPC3754-5G
2,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,5-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClF₂O₂S
Bod varu: 221 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060682
CAS číslo: 26120-86-5
UN: 3265
ADR: 8,II