Tisk…
2-Fluoroethyl methacrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3751J-1G PC3751J-250MG
APOSPC3751J-1GEA 3940 CZK
APOSPC3751J-1G APOSPC3751J-250MG
2-Fluoroethyl methacrylate 97%
2-Fluoroethyl methacrylate
Vzorec: C₆H₉FO₂
MW: 132.14 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042288
CAS číslo: 686-54-4