Tisk…
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,6-Dichloro-1-fluoropyridin-1-ium tetrafluoroborate, 2,6-Dichloro-N-fluoropyridinium tetrafluoroborate
PC3744E-25G PC3744E-5G
APOSPC3744E-25GEA 0 CZK
APOSPC3744E-25G APOSPC3744E-5G
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate 96%
1-Fluoro-2,6-dichloropyridiniumtetrafluoroborate
Electrophilic fluorinating agent.
Vzorec: C₅H₃BCl₂F₅N
MW: 253,793 g/mol
Bod tání: 212…215 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153157
CAS číslo: 140623-89-8
UN: 1759
ADR: 8,I