Tisk…
2-Fluoro-4-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3744-100G PC3744-25G PC3744-5G
APOSPC3744-100GEA 1790 CZK
APOSPC3744-100G APOSPC3744-25G APOSPC3744-5G
2-Fluoro-4-nitroaniline
2-Fluoro-4-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12
Bod tání: 122…130 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00034560
CAS číslo: 369-35-7