Tisk…
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3736-25G PC3736-5G
APOSPC3736-25GEA 5820 CZK
APOSPC3736-25G APOSPC3736-5G
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether 97%
Allyl 1H,1H-heptafluorobutyl ether
Vzorec: C₇H₇F₇O
Bod varu: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862010
CAS číslo: 648-42-0