Tisk…
Fluorocyclohexane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3734-1G PC3734-250MG PC3734-5G
APOSPC3734-1GEA 0 CZK
APOSPC3734-1G APOSPC3734-250MG APOSPC3734-5G
Fluorocyclohexane 97%
Fluorocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₁F
Bod varu: 103…105 °C
Bod tání: 13 °C
Hustota: 0,928 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021285
CAS číslo: 372-46-3
EINECS: 206-754-9
UN: 1993
ADR: 3,II