Tisk…
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3733-1G PC3733-250MG
APOSPC3733-1GEA 8930 CZK
APOSPC3733-1G APOSPC3733-250MG
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Vzorec: C₇H₄F₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234912
CAS číslo: 116308-35-1