3-Fluorocinnamic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3731-100G
PC3731-25G
PC3731-5G
APOSPC3731-100GEA
1870
CZK
APOSPC3731-100G
APOSPC3731-25G
APOSPC3731-5G
3-Fluorocinnamic acid 98%
3-Fluorocinnamic acid
Vzorec:
C₉H₇FO₂ Bod tání: 166…167 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004383 CAS číslo: 458-46-8 EINECS: 207-281-0 |